Läs mer
2-(trimetylsilyl)etanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Trimethylsilyl)ethanol |
| CAS | 2916-68-9 |
| Molekylformel | C5H14OSi |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | (2-Hydroxyethyl)trimethylsilane, 2-(Trimethylsilanyl)ethanol, 2-(Trimethylsilyl)ethyl Alcohol, NSC 96784, beta-(Trimethylsilyl)ethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C5H14OSi/c1-7(2,3)5-4-6/h6H,4-5H2,1-3H3 |
| LEDER | C[Si](C)(C)CCO |
| IUPAC-namn | 2-trimetylsilyletanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 118.25 |
| Formel vikt | 118.0814 |