Läs mer
2-(Trimetylsilyl)etoxymetylklorid, 90 %, tekniker, stabiliserat
Produktkod. 11975821 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
25 mL
100 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11975821 100 mL Glasflaska 100ml
10442221 5 mL Glasflaska 5ml
10712934 25 mL Glasflaska 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11975821 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 219021000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 76513-69-4 | C6H15ClOSi | 166,72 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 76513-69-4
Molekylformel C6H15ClOSi
Molekylvikt (g/mol) 166.72
InChI-nyckel BPXKZEMBEZGUAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trimethylsilyl ethoxymethyl chloride, 2-chloromethoxy ethyl trimethylsilane, sem-chloride, 2-trimethylsilyl ethoxymethylchloride, sem-cl, 2-chloromethyl 2-trimethylsilyl ethyl ether, semcl, 2-chloromethoxy ethyl-trimethylsilane, 2-trimethysilyl-ethoxymethyl chloride
PubChem CID 2724271
IUPAC-namn 2-(klormetoxi)etyl-trimetylsilan
LEDER C[Si](C)(C)CCOCCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl chloride
Färg Färglös
Densitet 0.9400g/mL, 0.94
Kokpunkt 57,0 °C till 59,0 °C (8,0 mmHg)
Flampunkt 46 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 88% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel ClCH2O(CH2)2Si(CH3)3
Brytningsindex 1,4350 till 1,4370
Kvantitet 100 mL
Fieser 10,431; 16,361; 01,107
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: bryts ner
Stabilisator 10 ppm diisopropyletylamin
Formel vikt 166.72
Procent renhet 90%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl chloride, stabilized
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.