Läs mer
2-(trimetylsilyl)etoxymetylklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl Chloride |
| CAS | 76513-69-4 |
| Molekylformel | C6 H15 Cl O Si |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 2-[(Chloromethoxy)ethyl]trimethylsilane, 2-(Trimethylsilanyl)ethoxymethyl Chloride, Chloromethyl 2-(Trimethylsilyl)ethyl Ether, Chloromethyl Trimethylsilylethyl Ether, SEM-Cl, SEM Cl, SEM Chloride, [2-[(Chloromethyl)oxy]ethyl]trimethylsilane, [[2-(Trimethylsilyl)ethyl]oxy]methyl Chloride, β-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H15ClOSi/c1-9(2,3)5-4-8-6-7/h4-6H2,1-3H3 |
| LEDER | C[Si](C)(C)CCOCCl |
| IUPAC-namn | 2-(klorometoxi)etyl-trimetylsilan |
| Molekylvikt (g/mol) | 166.72 |
| Formel vikt | 166.0581 |