Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Trimethylsilyl)thiazole |
| CAS Min % | 95.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Färg | Colorless to Yellow |
| Densitet | 0.9800g/mL, 0.98 |
| Kokpunkt | 53.0°C to 55.0°C (10.0 mmHg) |
| Flampunkt | 62°C |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Analysprocentintervall | 95% min. (GC) |
| Förpackning | Glass bottle |
| Visa mer |