Läs mer
2-(Trimethylsilyl)thiazole, 97%
Produktkod. 11454977
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11454977 25 g 25g
11434977 1 g 1g
11444977 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11454977 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21903.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 79265-30-8 | C6H11NSSi | 157.31 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 79265-30-8
Molekylformel C6H11NSSi
Molekylvikt (g/mol) 157.31
MDL-nummer MFCD00066274
InChI-nyckel VJCHUDDPWPQOLH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trimethylsilyl thiazole, 2-trimethylsilylthiazole, 2-trimethylsilyl-1,3-thiazole, thiazole, 2-trimethylsilyl, 2-trimethylsilanylthiazole, trimethyl 1,3-thiazol-2-yl silane, 2-tms-thiazole, pubchem10262, acmc-209pgq
PubChem CID 588453
IUPAC-namn trimetyl(l,3-tiazol-2-yl)silan
LEDER C[Si](C)(C)C1=NC=CS1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Trimethylsilyl)thiazole
Densitet 0.985
Kokpunkt 53°C to 55°C (10 mmHg)
Flampunkt 57°C (135°F)
Brytningsindex 1.497
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1993
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 157.31
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.