Läs mer
2-(Trimethylsilyl)thiophene, 97%
Produktkod. 15447678
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15447678 25 g 25g
15437678 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15447678 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61170.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 18245-28-8 | C7H12SSi | 156.318 g/mol
2-(trimetylsilyl)tiofen används för att framställa 2,5-bis-adamantan-1-yl-tiofen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-(trimetylsilyl)tiofen används för att framställa 2,5-bis-adamantan-1-yl-tiofen.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvaras kylt. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18245-28-8
Molekylformel C7H12SSi
Molekylvikt (g/mol) 156.318
MDL-nummer MFCD00005415
InChI-nyckel OANGLGSZPSFVDY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thienyltrimethylsilane, 2-trimethylsilylthiophene, trimethyl thiophen-2-yl silane, silane, trimethyl-2-thienyl, trimethyl-2-thienylsilane, 2-trimethylsilyl thiophene, trimethyl 2-thienyl silane, amtsi021, acmc-1c71q, thien-2-yl-trimethyl-silane
PubChem CID 140360
IUPAC-namn trimetyl(tiofen-2-yl)silan
LEDER C[Si](C)(C)C1=CC=CS1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Trimethylsilyl)thiophene
Densitet 0.926
Flampunkt 41°C (106°F)
Brytningsindex 1.497
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1993
Formel vikt 156.32
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.