Läs mer
2-(Trimethylsilylethynyl)pyridine, 97%
Produktkod. 11357646
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11357646 1 g 1g
11367646 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11357646 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11251.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 86521-05-3 | C10H13NSi | 175.306 g/mol
2-(Trimetylsilyletynyl)pyridin används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-(Trimetylsilyletynyl)pyridin används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 86521-05-3
Molekylformel C10H13NSi
Molekylvikt (g/mol) 175.306
MDL-nummer MFCD00066349
InChI-nyckel WOFPTESETJKCBH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trimethylsilylethynyl pyridine, 2-trimethylsilyl ethynyl pyridine, trimethyl 2-pyridin-2-ylethynyl silane, 2-2-trimethylsilyl ethynyl pyridine, timtec-bb sbb009057, trimethylsilylethynylpyridine, trimethylsilylethynyl pyridin, acmc-1bl66, 2-trimethylsilylethynylpyridine
PubChem CID 522859
IUPAC-namn trimetyl(2-pyridin-2-yletynyl)silan
LEDER C[Si](C)(C)C#CC1=CC=CC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Trimethylsilylethynyl)pyridine
Smältpunkt 40°C to 43°C
Kokpunkt 85°C to 86°C (1 mmHg)
Brytningsindex 1.533
Kvantitet 1 g
Beilstein 4176916
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 175.31
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.