Läs mer
2-(trimetylsilylmetyl)allylacetat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10260683 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10260683 1 g Glasflaska 1g
10631115 5 g Glasflaska 5g
10340864 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10260683 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 381380010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 72047-94-0 | C9H18O2Si | 186.33 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 72047-94-0
Molekylformel C9H18O2Si
Molekylvikt (g/mol) 186.33
MDL-nummer MFCD00075170
InChI-nyckel IKQWABMHZKGCLX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trimethylsilylmethyl allyl acetate, 2-trimethylsilyl methyl allyl acetate, 2-acetoxymethyl-3-trimethylsilyl propene, 2-trimethylsilyl methyl-2-propen-1-yl acetate, 2-trimethylsilyl methyl prop-2-en-1-yl acetate, acmc-1bfax, 2-trimethylsilylmethyl prop-2-enyl acetate, 2-acetoxymethyl allyl-trimethylsilane
PubChem CID 4428347
LEDER CC(=O)OCC(=C)C[Si](C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Trimethylsilylmethyl)allyl acetate
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Färglös
Densitet 0.8770g/mL, 0.877
Kokpunkt 95°C (7.0 mmHg)
Flampunkt 71°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3CO2CH2C(=CH2)CH2Si(CH3)3
Brytningsindex 1.4380 to 1.44
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Solubility in water: reacts
IUPAC-namn 2-[(trimetylsilyl)metyl]prop-2-en-1-ylacetat
Formel vikt 186.23
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-(Trimethylsilylmethyl)allyl acetate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P402+P404-Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.