Läs mer
2-(Triphenylphosphoranylidene)acetaldehyde, 97%, BLD Pharm™
Produktkod. 31072930
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
31072930 25 g
31056634 5 g
31061031 1 kg
31061761 10 g
31071364 100 g
31055957 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 31072930 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD116725g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Triphenylphosphoranylidene)acetaldehyde
CAS 2136-75-6
Molekylformel C20H17OP
MDL-nummer MFCD00006994
Kvantitet 25 g
LEDER C1=CC=C(C=C1)P(=CC=O)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
Molekylvikt (g/mol) 304.32
Procent renhet 97%