Läs mer
2-(Trifenylfosforanyliden)propiondehyd, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Triphenylphosphoranylidene)propionaldehyde |
| CAS | 24720-64-7 |
| Molekylformel | C21H19OP |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 2-(Triphenylphosphoranylidene)propanal, (α-Formylethylidene)triphenylphosphorane, Propionaldehyde','2-(triphenylphosphoranylidene)- (6CI','8CI), 1-Formylethylidenetriphenylphosphorane, 2-(Triphenylphosphanylidene)propionaldehyde, 2-(Triphenylphosphoranilidenyl)propionaldehyde, 2-(Triphenylphosphoranylidene)propionaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C21H19OP/c1-18(17-22)23(19-11-5-2-6-12-19,20-13-7-3-8-14-20)21-15-9-4-10-16-21/h2-17H,1H3 |
| LEDER | O=CC(C)=P(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3 |
| IUPAC-namn | 2-(triphenyl-l5-fosfanyliden) propanal |
| Molekylvikt (g/mol) | 318.35 |
| Formel vikt | 318.12 |