Läs mer
2-Undecanol, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11457087
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11457087 10 g 10g
11467087 50 g 50g
11477087 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11457087 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14441.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1653-30-1 | C11H24O | 172.31 g/mol
Det användes för att reducera tetrapropylammoniumperruthenat i ny och effektiv isomerisering av allylalkoholer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det användes för att reducera tetrapropylammoniumperrutenat i ny och
effektiv isomerisering av allylalkoholer.
Löslighet
Ej blandbar eller svår att blanda i vatten. Löslig i alkohol och etyleter.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1653-30-1
Molekylformel C11H24O
Molekylvikt (g/mol) 172.31
MDL-nummer MFCD00021958
InChI-nyckel XMUJIPOFTAHSOK-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-undecanol, methyl nonyl carbinol, 2-hydroxyundecane, 2-hendecanol, sec-undecyl alcohol, undecylic alcohol, sec, methylnonylcarbinol, fema no. 3246, sec-undecylic alcohol, +-2-undecanol
PubChem CID 15448
ChEBI CHEBI:77930
IUPAC-namn undekan-2-ol
LEDER CCCCCCCCCC(C)O
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-Undecanol
Smältpunkt 1°C to 3°C
Densitet 0.828
Kokpunkt 228°C to 229°C
Flampunkt 107°C (225°F)
Odör Mild
Brytningsindex 1.437
Kvantitet 10 g
Beilstein 1719795
Löslighetsinformation Not miscible or difficult to mix in water. Soluble in alcohol and ethyl ether.
Formel vikt 172.31
Procent renhet ≥98%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.