Läs mer
2-Undecanol, TRC
Produktkod. 30134150
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134150 10 g
30133483 25 g
30012396 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30134150 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCU78881510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1653-30-1
Molekylformel C11H24O
Molekylvikt (g/mol) 172.31
Synonym sec-Undecanol, 2-Hendecanol, 2-Hydroxyundecane, Methyl Nonyl Carbinol, sec-Undecyl Alcohol, alpha-Methyldecanol
IUPAC-namn UNDECAN-2-OL
LEDER CCCCCCCCCC(C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Undecanol
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C11H24O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11(2)12/h11-12H,3-10H2,1-2H3
Formel vikt 172.1827