Läs mer
2-undekanon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10093013 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
250 mL
1 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10093013 1 L Glasflaska 1 L
10225050 5 mL Glasflaska 5ml
10061630 250 mL Glasflaska 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10093013 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 140690010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 112-12-9 | C11H22O | 170.30 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112-12-9
Molekylformel C11H22O
Molekylvikt (g/mol) 170.30
MDL-nummer MFCD00009583
InChI-nyckel KYWIYKKSMDLRDC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-undecanone, methyl nonyl ketone, 2-hendecanone, ketone, methyl nonyl, undecanone, nonyl methyl ketone, rue ketone, 2-oxoundecane, methyl n-nonyl ketone, methylnonylketone
PubChem CID 8163
ChEBI CHEBI:17700
IUPAC-namn undecan-2-one
LEDER CCCCCCCCCC(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Undecanone
Namnnotering 99%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 11.0°C to 13.0°C
Färg Färglös till gul
Densitet 0.8240g/mL, 0.824
Kokpunkt 231.0°C to 232.0°C
Flampunkt 88°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)8COCH3
Brytningsindex 1.4280 to 1.4310
Kvantitet 1 L
Beilstein 01, 713
Merck Index 15, 6177
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vikt 170.3
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Undecanone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
Faroangivelser
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P391-Samla upp spill.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.