Läs mer
2-(Undecyloxy)-ethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Undecyloxy)-ethanol |
| CAS | 38471-47-5 |
| Molekylformel | C13H28O2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Monochamol |
| InChI formel | InChI=1S/C13H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-15-13-11-14/h14H,2-13H2,1H3 |
| LEDER | CCCCCCCCCCCOCCO |
| IUPAC-namn | 2-undecoxyethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 216.36 |
| Formel vikt | 216.2089 |