Läs mer
2-Vanillin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Vanillin |
| CAS | 148-53-8 |
| Molekylformel | C8 H8 O3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Benzaldehyde, 2-hydroxy-3-methoxy-, m-Anisaldehyde, 2-hydroxy- (8CI), o-Vanillin (6CI), 2-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde, 2-Hydroxy-m-anisaldehyde, 2-Hydroxyl-3-methoxybenzaldehyde, 2-Vanillin, 3-Methoxy-2-hydroxybenzaldehyde, 3-Methoxysalicylaldehyde, 6-Formyl-2-methoxyphenol, 6-Formylguaiacol, NC 005, NSC 2150, o-Vaniline |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O3/c1-11-7-4-2-3-6(5-9)8(7)10/h2-5,10H,1H3 |
| LEDER | COc1cccc(C=O)c1O |
| IUPAC-namn | 2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 152.15 |
| Formel vikt | 152.0473 |