Läs mer
2-Vinylanthracene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Vinylanthracene |
| CAS | 2026-16-6 |
| Molekylformel | C16 H12 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H12/c1-2-12-7-8-15-10-13-5-3-4-6-14(13)11-16(15)9-12/h2-11H,1H2 |
| LEDER | C=Cc1ccc2cc3ccccc3cc2c1 |
| IUPAC-namn | 2-ethenylanthracene |
| Molekylvikt (g/mol) | 204.27 |
| Formel vikt | 204.0939 |