Läs mer
2-Vinylbensoesyra, 96 %
Produktkod. 15464347
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15464347 5 g 5g
15454347 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15464347 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H31723.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 27326-43-8 | C9H8O2 | 148,161 g/mol
Som mellanliggande i organiska synteser. Ftalider erhölls i låga utbyten genom palladiumassisterad cyklisering av 2-vinylbensoesyra och 2-(2-metyl-2-propenyl)-bensoesyra.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Som mellanliggande i organiska synteser. Ftalider erhölls i låga utbyten genom palladiumassisterad cyklisering av 2-vinylbensoesyra och 2-(2-metyl-2-propenyl)-bensoesyra.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, värme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 27326-43-8
Molekylformel C9H8O2
Molekylvikt (g/mol) 148.161
MDL-nummer MFCD02066273
InChI-nyckel XUDBVJCTLZTSDC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 3015504
IUPAC-namn 2-etenylbensoesyra
LEDER C=CC1=CC=CC=C1C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Vinylbenzoic acid
Smältpunkt 94 °C
Kvantitet 5 g
Synonym 2-vinylbenzoic acid, vinylbenzoic acid, benzoic acid, ethenyl, benzoic acid, 2-ethenyl, pubchem19668, benzoic acid,2-ethenyl, benzoic acid, 2-ethenyl-9ci
Formel vikt 148.16
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.