Läs mer
2-vinylnaftalen, 97 %, stabiliserad, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10634812 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10634812 25 g Glasflaska 25g
10306550 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10634812 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 140900250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 827-54-3 | C12H10 | 154.21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 827-54-3
Molekylformel C12H10
Molekylvikt (g/mol) 154.21
MDL-nummer MFCD00004125
InChI-nyckel KXYAVSFOJVUIHT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-vinylnaphthalene, naphthalene, 2-ethenyl, 2-vinyl-naphthalene, beta-vinylnaphthalene, poly 2-vinylnaphthalene, unii-hzd8li91n1, hzd8li91n1, polyvinylnaphthalene, 2-vinyl naphthalene, 2-ethenyinaphthalene
PubChem CID 13230
ChEBI CHEBI:51325
IUPAC-namn 2-etenylnaftalen
LEDER C=CC1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Vinylnaphthalene
Namnnotering 98%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 63°C to 67°C
Färg Beige till vit eller gul
Kokpunkt 135°C (18.0 mmHg)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C10H7CH=CH2
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,acetone,benzene
Stabilisator 0.5% max. p-tert.-butylcatechol
Formel vikt 154.21
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.