Läs mer
2-vinylnaftalen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11444074
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11444074 5 g 5g
11454074 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11444074 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12470.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 827-54-3 | C12H10 | 154.21 g/mol
2-vinylnaftalen används vid syntesen av olika sampolymerer såsom poly (natriumstyrensulfonat-sam-2-vinyl-naftalen) sampolymer och poly (2-vinylnaftalen-alt-maleinsyra)-ymp-polystyren. Den senare finner tillämpningar som en fotoaktiv polymermicell och stabilisator för polystyrenlatex.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-vinylnaftalen används vid syntes av olika sampolymerer såsom poly (natriumstyrensulfonat-sam-2-vinyl-naftalen) sampolymer och poly (2-vinylnaftalen-alt-maleinsyra)-ymp-polystyren. Den senare finner tillämpningar som en fotoaktiv polymermicell och stabilisator för polystyrenlatex.
Löslighet
Löslig i etanol, aceton och bensen. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt och torrt. Säkerställ god ventilation. Inkompatibel med oxidationsmedel. Skydda från värme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 827-54-3
Molekylformel C12H10
Molekylvikt (g/mol) 154.21
MDL-nummer MFCD00004125
InChI-nyckel KXYAVSFOJVUIHT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-vinylnaphthalene, naphthalene, 2-ethenyl, 2-vinyl-naphthalene, beta-vinylnaphthalene, poly 2-vinylnaphthalene, unii-hzd8li91n1, hzd8li91n1, polyvinylnaphthalene, 2-vinyl naphthalene, 2-ethenyinaphthalene
PubChem CID 13230
ChEBI CHEBI:51325
IUPAC-namn 2-etenylnaftalen
LEDER C=CC1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Vinylnaphthalene
Smältpunkt 62°C to 67°C
Kokpunkt 128°C to 131°C (13 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 5 g
Beilstein 2038190
Löslighetsinformation Soluble in ethanol,acetone,and benzene. Insoluble in water.
Formel vikt 154.21
Procent renhet 97%
compliance-icons
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H371-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.