Läs mer
2-Vinylpyrazine, 98%, stab. with ca 0.1% hydroquinone
Produktkod. 11497866
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11497866 5 g 5g
11487866 1 g 1g
11407876 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11497866 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14007.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 4177-16-6 | C6H6N2 | 106.13 g/mol
Det är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier.
Löslighet
Lite löslig i metanol, vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oförenliga föreningar såsom oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4177-16-6
Molekylformel C6H6N2
Molekylvikt (g/mol) 106.13
MDL-nummer MFCD00051591
InChI-nyckel KANZWHBYRHQMKZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-vinylpyrazine, vinylpyrazine, pyrazine, ethenyl, pyrazine, vinyl, 2-vinyl pyrazine, unii-y6tpk237o6, ethenylpyrazine, vinyl pyrazine, 2ethenylpyrazine, acmc-20anmb
PubChem CID 77840
IUPAC-namn 2-etenylpyrazin
LEDER C=CC1=CN=CC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Vinylpyrazine
Namnnotering stabilized with ≈0.1% hydroquinone
Densitet 1.041
Kokpunkt 163°C to 164°C
Flampunkt 60°C (140°F)
Brytningsindex 1.556
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 105566
Löslighetsinformation Slightly soluble in methanol,water.
Formel vikt 106.13
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.