Läs mer
2-Vinylpyridin, 97 %, stick. med 0,1 % 4-tert-butylkatechol
Produktkod. 11417976
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11417976 100 mL 100ml
11427976 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11417976 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14056.AE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 100-69-6 | C7H7N | 105,14 g/mol
2-vinylpyridin är ett pyridinderivat som används vid framställning av poly(2-vinylpyridin) via radikalpolymerisation. 2-Vinylpyridin används för att förbättra effektiviteten av skyddande polymerbeläggningar på metaller. Det är ett reagens för pyridyletylering för ny skyddsmetod för aktiva väteföreningar. Det används också som basmaterial för en av de mest sålda plasterna, tillverkning av läkemedel och bioföreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-vinylpyridin är ett pyridinderivat som används vid framställning av poly(2-vinylpyridin) via radikalpolymerisation. 2-Vinylpyridin används för att förbättra effektiviteten av skyddande polymerbeläggningar på metaller. Det är ett reagens för pyridyletylering för ny skyddsmetod för aktiva väteföreningar. Det används också som basmaterial för en av de mest sålda plasterna, tillverkning av läkemedel och bioföreningar.
Löslighet
Lösligt i vatten (27g/L). Något lösligt i kloroform och metanol.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100-69-6
Molekylformel C7H7N
Molekylvikt (g/mol) 105.14
MDL-nummer MFCD00006355
InChI-nyckel KGIGUEBEKRSTEW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-vinylpyridine, pyridine, 2-ethenyl, pyridine, 2-vinyl, pyridine, ethenyl, vinylpyridine, 2-vinyl pyridine, alpha-vinylpyridine, vinyl pyridine, unii-dt4uv4nnkx, ccris 5238
PubChem CID 7521
IUPAC-namn 2-etenylpyridin
LEDER C=CC1=CC=CC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Vinylpyridine
Namnnotering stabiliserad med 0,1 % 4-tert-butylkatechol
Smältpunkt -50 °C
Densitet 0.974
Kokpunkt 159 °C
Flampunkt 47 °C (117 °F)
Odör Stickande lukt
Brytningsindex 1.55
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN3073
Beilstein 104505
Känslighet Ljuskänslig
Löslighetsinformation Löslig i vatten (27 g/L). Lätt löslig i kloroform och metanol.
Formel vikt 105.14
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.