Läs mer
2-Vinylpyridin, 97 %, stick. med 0,1 % 4-tert-butylkatechol
Description
2-vinylpyridin är ett pyridinderivat som används vid framställning av poly(2-vinylpyridin) via radikalpolymerisation. 2-Vinylpyridin används för att förbättra effektiviteten av skyddande polymerbeläggningar på metaller. Det är ett reagens för pyridyletylering för ny skyddsmetod för aktiva väteföreningar. Det används också som basmaterial för en av de mest sålda plasterna, tillverkning av läkemedel och bioföreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
2-vinylpyridin är ett pyridinderivat som används vid framställning av poly(2-vinylpyridin) via radikalpolymerisation. 2-Vinylpyridin används för att förbättra effektiviteten av skyddande polymerbeläggningar på metaller. Det är ett reagens för pyridyletylering för ny skyddsmetod för aktiva väteföreningar. Det används också som basmaterial för en av de mest sålda plasterna, tillverkning av läkemedel och bioföreningar.
Löslighet
Lösligt i vatten (27g/L). Något lösligt i kloroform och metanol.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 2-Vinylpyridine |
| Namnnotering | stabiliserad med 0,1 % 4-tert-butylkatechol |
| Smältpunkt | -50 °C |
| Densitet | 0.974 |
| Kokpunkt | 159 °C |
| Flampunkt | 47 °C (117 °F) |
| Odör | Stickande lukt |
| Brytningsindex | 1.55 |
| Kvantitet | 500 mL |
| UN-nummer | UN3073 |
| Show More |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.