Läs mer
2-Vinylpyridin (stabiliserat med 0,1 % 4-tert-butylkatekol), TRC
Produktkod. 30005311
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30005311 1 g
30003826 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30005311 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCV4874951G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100-69-6
Molekylformel C7 H7 N
Molekylvikt (g/mol) 105.14
Synonym 2-Ethenylpyridine, Betahistine Dihydrochloride Imp. A (EP), 2-Vinylpyridine
IUPAC-namn 2-ethenylpyridin
LEDER C=Cc1ccccn1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Ethenylpyridine (2-Vinylpyridine)
Kvantitet 1 g
Anteckningar om renhetsgrad GC
InChI formel InChI=1S/C7H7N/c1-2-7-5-3-4-6-8-7/h2-6H,1H2
Formel vikt 105.0578
Procent renhet >95%