Läs mer
2-Vinylthiophene (Stabilized with BHT), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Vinylthiophene |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6S/c1-2-6-4-3-5-7-6/h2-5H,1H2 |