Läs mer
BOLA 2-vägs stoppkranar
Beskrivning
- 2-vägs stoppkran med rak borr och två kopplingar eller 3-vägs stoppkran med T-formad borrning och tre kopplingar
- Med muttrar av glasfiberförstärkt PTFE för att koppla ihop rör eller rör.
- Konisk stoppkranspropp ökar åtdragningen genom att vrida muttern på den nedre sidan.
- Trevägs avstängningsplugg med T-formad markering av flödesriktning.
- Universell kemisk resistens, den flödande produkten utsätts endast för PTFE.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Passar slang-ID | 6-tråd |
| Stängningsstorlek | M14 |
| Certifikat och efterlevnad | FDA |