Läs mer
Lenz Laborglasintrumente 2-vägskranar med PFTE-plugg
Produktkod. 11933351
Pluggborrning:
1,5 mm (lock)
Produktkod. 11933351
Brand: Lenz Laborglasintrumente 02491401
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Med PTFE-plugg och gängfäste
  • Två sneda hål
  • Material: borosilikatglas 3.3
  • Läckagetal enl. enligt DIN 12540-1
Specifikationer
Pluggborrning 1,5 mm (lock)
Material Borosilikatglas (3.3)