Läs mer
BINDER™ RS 485-gränssnitt (tvåledare)
Handla allt BINDER Produkter
För användning med (utrustning):
BINDER Chambers Series MK
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Ytterligare seriellt gränssnitt kan användas parallellt med Ethernet
- För programvara för multihantering APT-COM™
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | RS 485-gränssnitt, 2-tråds - Ytterligare seriellt gränssnitt kan användas parallellt med Ethernet, för Multi Management Software APT-COM™ |
| För användning med (utrustning) | BINDER Chambers Series MK |
| Material | Plast |
| Typ | RS 485-gränssnitt |