Läs mer
Ohaus™ 2 x Centrifuge Rack Adaptrar, Frontier™ R-S4x100/4MI svängbara rotorer
Handla allt Ohaus Produkter
Kapacitet:
1 x 100 mL
1 x 15 mL
1 x 25 mL
1 x 30 mL
1 x 50 ml (29 mm dia.)
1 x 50 ml (29 mm dia., FA)
1 x 50 ml (29 mm dia., RB)
1 x 50 ml (34 mm dia.)
1 x 85 mL
10 x 1.5 mL
2 x 15 mL
5 x 4 till 10 ml
7 x 15 mL
7 x 5 till 7 ml (13 mm dia., RB)
7 x 5 till 7 ml (13 mm dia., Vac)
9 x 4.5 mL
9 x 5 till 7 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Beskrivning
- Rymmer centrifugrör som är mindre eller större i antal än utrymmet i rotorhållaren
- Lämplig för användning i Frontier™ R-S4x100/4MI svängbara rotorer
Specifikationer
Specifikationer
Kapacitet | 10 x 1.5 mL |
Max. Diameter på rör | 11 mm |
För användning med (utrustning) | R-S4x100/4MI svängbara rotorer |
Beskrivning | Ställ, 10x1,5ml D11mm, 2/pk |
Antal platser | 10 |
Antal per förpackning | 2 |
Produktförslag
Customers who viewed this item also viewed.
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Ohaus™ 2 x Centrifuge Rack Adaptrar, Frontier™ R-S4x100/4MI svängbara rotorer >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering