Läs mer
Ohaus™ 2 x Centrifuge Rack Adaptrar, Frontier™ R-S4x100/4MI svängbara rotorer Produktkod.: 15846682
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2295.00 SEK
    2173.25 SEK / Paket med 2
    Spara 121.75 SEK
    5% Av
Ohaus™ 2 x Centrifuge Rack Adaptrar, Frontier™ R-S4x100/4MI svängbara rotorer
Produktkod. 15846682 Handla allt Ohaus Produkter
1 x 50 ml (29 mm dia.), Paket med 2
Kapacitet:
1 x 100 mL
1 x 15 mL
1 x 25 mL
1 x 30 mL
1 x 50 ml (29 mm dia.)
1 x 50 ml (29 mm dia., FA)
1 x 50 ml (29 mm dia., RB)
1 x 50 ml (34 mm dia.)
1 x 85 mL
10 x 1.5 mL
2 x 15 mL
5 x 4 till 10 ml
7 x 15 mL
7 x 5 till 7 ml (13 mm dia., RB)
7 x 5 till 7 ml (13 mm dia., Vac)
9 x 4.5 mL
9 x 5 till 7 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. 15846682
Brand: Ohaus™ 30314847
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2295.00 SEK
    2173.25 SEK / Paket med 2
    Spara 121.75 SEK
    5% Av
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Underlätta centrifugering av rör som är mindre eller större i antal än det ursprungliga, förutsatta bärarutrymmet för Frontier™ R-S4x100/4MI svängbara rotorer
  • Rymmer centrifugrör som är mindre eller större i antal än utrymmet i rotorhållaren
  • Lämplig för användning i Frontier™ R-S4x100/4MI svängbara rotorer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Fälg
Kapacitet 1 x 50 ml (29 mm dia.)
Max. Diameter på rör 29 mm
För användning med (utrustning) R-S4x100/4MI svängbara rotorer
Beskrivning Ställ, 1x50ml D29mm Fälg, 2/pk
Antal platser 1
Antal per förpackning 2
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Ohaus™ 2 x Centrifuge Rack Adaptrar, Frontier™ R-S4x100/4MI svängbara rotorer >