Läs mer
Ohaus™ 2 x Centrifuge Rack Adaptrar, Frontier™ R-S4x250/4MI svängbara rotorer Produktkod.: 15816752
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3185.00 SEK
    3018.71 SEK / Paket med 2
    Spara 166.29 SEK
    5% Av
Ohaus™ 2 x Centrifuge Rack Adaptrar, Frontier™ R-S4x250/4MI svängbara rotorer
Produktkod. 15816752 Handla allt Ohaus Produkter
8 x 10 mL, Paket med 2
Kapacitet:
1 x 100 mL
1 x 250 mL
1 x 50 mL (29 mm dia. kant)
1 x 50 mL (34 mm dia. RB)
10 x 1,6 till 7 ml
14 x 5 till 7 ml
2 x 50 mL
3 x 25 mL
3 x 50 ml (29 mm dia. FA)
3 x 50 ml (29 mm dia. RB)
5 x 25 mL
7 x 15 mL (17 mm dia. FA)
7 x 15 mL (diameter 17 mm kant)
8 x 10 mL
9 x 15 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. 15816752
Brand: Ohaus™ 30314915
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3185.00 SEK
    3018.71 SEK / Paket med 2
    Spara 166.29 SEK
    5% Av
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Underlätta centrifugering av rör som är mindre eller större i antal än det ursprungliga, förutsatta bärarutrymmet för Frontier™ R-S4x250/4MI svängbara rotorer
  • Rymmer centrifugrör som är mindre eller större i antal än utrymmet i rotorhållaren
  • Lämplig för användning i Frontier™ R-S4x250/4MI svängbara rotorer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ RB
Kapacitet 8 x 10 mL
Max. Diameter på rör 16 mm
För användning med (utrustning) R-S4x250/4MI svängbara rotorer
Beskrivning Ställ, 8x10ml D16mm RB, 2/pk
Antal platser 8
Antal per förpackning 2
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Ohaus™ 2 x Centrifuge Rack Adaptrar, Frontier™ R-S4x250/4MI svängbara rotorer >