Läs mer
Ohaus™ 2 x Centrifuge Rack Adaptrar, Frontier™ R-S4x250/4MI svängbara rotorer
Handla allt Ohaus Produkter
Kapacitet:
1 x 100 mL
1 x 250 mL
1 x 50 mL (29 mm dia. kant)
1 x 50 mL (34 mm dia. RB)
10 x 1,6 till 7 ml
14 x 5 till 7 ml
2 x 50 mL
3 x 25 mL
3 x 50 ml (29 mm dia. FA)
3 x 50 ml (29 mm dia. RB)
5 x 25 mL
7 x 15 mL (17 mm dia. FA)
7 x 15 mL (diameter 17 mm kant)
8 x 10 mL
9 x 15 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Beskrivning
- Rymmer centrifugrör som är mindre eller större i antal än utrymmet i rotorhållaren
- Lämplig för användning i Frontier™ R-S4x250/4MI svängbara rotorer
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | RB |
| Kapacitet | 14 x 5 till 7 ml |
| Max. Diameter på rör | 13 mm |
| För användning med (utrustning) | R-S4x250/4MI svängbara rotorer |
| Beskrivning | Ställ, 14x5-7ml D13mm RB, 2/pk |
| Antal platser | 14 |
| Antal per förpackning | 2 |