Läs mer
Ohaus™ 2 x Centrifugerställ, Frontier™ R-S4x100/5MIS utsvängningsrotorer
Handla allt Ohaus Produkter
Kapacitet:
1 x 100 mL
1 x 15 mL
1 x 25 mL
1 x 30 mL
1 x 50 mL (29 mm dia. RB)
1 x 50 mL (29 mm dia. kant)
1 x 50 mL (34 mm dia. RB)
1 x 50 ml (29 mm dia. FA)
1 x 85 mL
2 x 15 ml (17 mm dia. FA)
2 x 15 ml (diameter 17 mm kant)
3 x 10 mL
4 x 10 mL
4 x 15 mL
4 x 5 till 7 ml
5 x 15 mL
7 x 5 till 7 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Beskrivning
- Låter dig centrifugera rör av anpassad storlek eller antal
- Lämplig att använda i hinkar för Frontier™ R-S4x100/5MIS utsvängningsrotorer
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 1 x 50 ml (29 mm dia. FA) |
| Max. Diameter på rör | 29 |
| För användning med (utrustning) | R-S4x100/5MIS utsvängningsrotorer |
| Beskrivning | Ställ, 1x50ml D29mm FA, 2/pk, V2 |
| Antal platser | 1 |
| Antal per förpackning | 2 |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Ohaus™ 2 x Centrifugerställ, Frontier™ R-S4x100/5MIS utsvängningsrotorer >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering