Läs mer
Ohaus™ 2 x Centrifugerställ, Frontier™ R-S4x100/5MIS utsvängningsrotorer
Produktkod. 15886702 Handla allt Ohaus Produkter
Kapacitet:
1 x 100 mL
1 x 15 mL
1 x 25 mL
1 x 30 mL
1 x 50 mL (29 mm dia. RB)
1 x 50 mL (29 mm dia. kant)
1 x 50 mL (34 mm dia. RB)
1 x 50 ml (29 mm dia. FA)
1 x 85 mL
2 x 15 ml (17 mm dia. FA)
2 x 15 ml (diameter 17 mm kant)
3 x 10 mL
4 x 10 mL
4 x 15 mL
4 x 5 till 7 ml
5 x 15 mL
7 x 5 till 7 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. 15886702
Brand: Ohaus™ 30314872
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Passa in i en utsvängbar hink för att underlätta centrifugering av rör av anpassad storlek/nummer.
  • Låter dig centrifugera rör av anpassad storlek eller antal
  • Lämplig att använda i hinkar för Frontier™ R-S4x100/5MIS utsvängningsrotorer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 1 x 15 mL
Max. Diameter på rör 17
För användning med (utrustning) R-S4x100/5MIS utsvängningsrotorer
Beskrivning Ställ, 1x15ml D17mm FA, 2/pk
Antal platser 1
Antal per förpackning 2