Läs mer
Ohaus™ 2 x centrifugrörsadaptrar, Frontier™ Rotorer med fast vinkel
Produktkod. 15856732 Handla allt Ohaus Produkter
Kapacitet:
1 x 15 mL (17 mm dia. FA)
1 x 15 ml (17 mm dia. RB)
1 x 16 ml
1 x 30 ml
1 x 50 mL (29 mm dia. RB)
1 x 50 ml (29 mm dia. FA)
2 x 15 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. 15856732
Brand: Ohaus™ 30314899
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Underlätta centrifugering av rör som är mindre eller större i antal än det ursprungliga, förutsatta bärarutrymmet för Frontier™ Rotorer med fast vinkel.
  • Rymmer centrifugrör som är mindre och/eller fler än utrymmet i rotorhållaren
  • Lämplig för användning i följande Frontier™ rotorer:
    • R-A4x85/12MI
    • R-A6x85/13MI
    • R-A6x85/14MI
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ RB
Kapacitet 1 x 16 ml
Max. Diameter på rör 18 mm
För användning med (utrustning) R-A4x85/12MI, R-A6x85/13MI, R-A6x85/14MI rotorer
Beskrivning Adapter, 1x16ml D18mm RB, 2/pk
Antal platser 1
Antal per förpackning 2