Läs mer
Ohaus™ 2 x centrifugrörsadaptrar, Frontier™ Rotorer med fast vinkel
Handla allt Ohaus Produkter
Kapacitet:
1 x 15 mL (17 mm dia. FA)
1 x 15 ml (17 mm dia. RB)
1 x 16 mL
1 x 30 mL
1 x 50 mL (29 mm dia. RB)
1 x 50 ml (29 mm dia. FA)
2 x 15 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Beskrivning
- Rymmer centrifugrör som är mindre och/eller fler än utrymmet i rotorhållaren
- Lämplig för användning i följande Frontier™ rotorer:
- R-A4x85/12MI
- R-A6x85/13MI
- R-A6x85/14MI
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | RB |
| Kapacitet | 1 x 15 ml (17 mm dia. RB) |
| Max. Diameter på rör | 17 mm |
| För användning med (utrustning) | Frontier rotorer med fast vinkel |
| Beskrivning | Adapter, 1x15ml D17mm RB, 2/pk |
| Antal platser | 1 |
| Antal per förpackning | 2 |