Läs mer
Ohaus™ 2 x centrifugrörsadaptrar, Frontier™ Rotorer
Handla allt Ohaus Produkter
Kapacitet:
5 ml
7 ml
15 ml
16 ml
30 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Beskrivning
- Rymmer centrifugrör som är mindre än utrymmet i rotorhållaren.
- Lämplig för användning i följande Frontier™ rotorer:
- R-A12x15/6M
- R-A6x50/6MI
- R-A12x15/6MI
- R-A30x15/4MI
- R-A10x50/10MI
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 16 ml |
| Max. Diameter på rör | 18 mm |
| För användning med (utrustning) | Frontier rotorer med fast vinkel |
| Beskrivning | Adapter, D18mm, 16ml rör x2 |
| Antal platser | 1 |
| Antal per förpackning | 2 |