Läs mer
Ohaus™ 2 x centrifugrörsadaptrar, Frontier™ Rotorer
Produktkod. p-7158840 Handla allt Ohaus Produkter
Kapacitet:
5 ml
7 ml
15 ml
16 ml
30 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. 15886632
Brand: Ohaus™ 30130889
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Underlätta centrifugering av rör mindre än originalet, förutsatt bärarutrymme för en uppsättning av Frontier™ rotorer med fast vinkel.
  • Rymmer centrifugrör som är mindre än utrymmet i rotorhållaren.
  • Lämplig för användning i följande Frontier™ rotorer:
    • R-A12x15/6M
    • R-A6x50/6MI
    • R-A12x15/6MI
    • R-A30x15/4MI
    • R-A10x50/10MI
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 7 ml
Max. Diameter på rör 13.5 mm
För användning med (utrustning) Frontier rotorer med fast vinkel
Beskrivning Adapter, D13,5 mm, 7 ml rör x2
Antal platser 1
Antal per förpackning 2