Läs mer
Abnova™ 2 x HotTaq PCR-blandning med MgCl2
Beskrivning
- Blandningen innehåller rekombinant av hög kvalitet Taq DNA-polymeras, nukleotider i en specifikt optimerad buffertformulering.
- För reaktionsinställning tillsätt PCR-blandningen (25 ul) till primrarna, mallen och vattnet (finns i setet; total volym på 50 ul).
- PCR Mix förses med MgCl 2 i lösningen.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras vid -20 °C Garanterat stabil i 6 månader vid korrekt förvaring |
| Kvantitet | 1 T μb |
| För användning med (applikation) | Genotypsbestämning |