Läs mer
Fisherbrand™ -20 till +110 Lo Tox™ Laboratoriets nedsänkningstermometer
Produktkod. 15422695
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-20 °C till +110 °C
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Temperaturområde (metriskt) unitSize
15422695 -20 °C till +110 °C Paket med 10
1 options
Produktkod. 15422695 Leverantör Fisherbrand™ Leverantörsnummer 44/802/9
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Lo Tox™ organisk fyllning är speciellt vald för att uppnå ett brett temperaturområde och ge de lägsta praktiska risknivåerna.
  • Kvalitet och läsbarhet gör dessa till ett idealiskt substitut för kvicksilvertermometrar
  • Försedd med Brannan ändlock utan rullning som har en ring så att termometern kan hängas upp
Specifikationer
Typ av nedsänkning Partiell nedsänkning
Längd (metrisk) 305 mm
Material Glas
Termometerfyllning Blå organisk vätska
Produkttyp Laboratoriets nedsänkningstermometer
Max. Temperatur (metrisk) 110 °C
Min. Temperatur (metrisk) -20 °C
Temperaturområde (metriskt) -20 °C till +110 °C
Noggrannhet ±1 °C vid 35 °C
Indelning 0,5 °C