Läs mer
20(alpha)-Dihydro Pregnenolone, TRC
Produktkod. 30003812
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30003812 25 mg -
30008648 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30003812 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD44640025MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 901-56-4
Molekylformel C21 H34 O2
Molekylvikt (g/mol) 318.49
Synonym Pregn-5-ene-3,20-diol, (3β,20S)-, Pregn-5-ene-3β,20α-diol (7CI,8CI), Pregnenediol (6CI), (3β,20S)-Pregn-5-ene-3,20-diol, 20α-Dihydropregnenolone, 20α-Dihydro pregnenolone, 20α-Hydroxypregnenolone, 3β,20α-Dihydroxypregn-5-ene, δ5-Pregnene-3β,20α-diol, δ5-Pregnenediol
IUPAC-namn (3S,8S,9S,10R,13S,14S,17S)-17-[(1S)-1-hydroxyethyl]-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
LEDER C[C@H](O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 20alpha-Dihydro Pregnenolone
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C21H34O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h4,13,15-19,22-23H,5-12H2,1-3H3/t13-,15-,16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1
Formel vikt 318.2559