Läs mer
20 cSt Mineral Oil Blank - Trace metals and sulfur reported, VHG™
Beskrivning
20 cSt Mineral Oil Blank - Trace metals and sulfur reported
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 20 cSt Mineral Oil Blank |
| Metoder | ICP/XRF/RDE |
| Analyt- eller komponentnamn | 20 cSt Mineral Oil Blank |
| Frakt skick | Room Temperature |
| IUPAC-namn | 20 cSt Mineral Oil Blank |
| Lösningsmedel eller matris | 20 cSt Mineral Oil |
| Kvantitet | 0,5 gal. |