Läs mer
20-Deoxo-20-(1-pipridinyl)tylosin, TRC
Produktkod. 30352996
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30352996 50 mg
1 options
Produktkod. 30352996 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD23151050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 20-Deoxo-20-(1-piperidinyl)tylosin
CAS 1003024-00-7
Molekylformel C51H88N2O16
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C51H88N2O16/c1-13-38-35(27-63-50-47(62-12)46(61-11)42(57)31(5)65-50)23-28(2)17-18-36(54)29(3)24-34(19-22-53-20-15-14-16-21-53)44(30(4)37(55)25-39(56)67-38)69-49-43(58)41(52(9)10)45(32(6)66-49)68-40-26-51(8,60)48(59)33(7)64-40/h17-18,23,29-35,37-38,40-50,55,57-60H,13-16,19-22,24-27H2,1-12H3/b18-17+,28-23+/t29-,30+,31-,32-,33+,34+,35-,37-,38-,40+,41-,42-,43-,44-,45-,46?,47?,48+,49+,50-,51-/m1/s1
LEDER CC[C@H]1OC(=O)C[C@@H](O)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](C)[C@@H](O[C@H]3C[C@@](C)(O)[C@@H](O)[C@H](C)O3)[C@@H]([C@H]2O)N(C)C)[C@@H](CCN4CCCCC4)C[C@@H](C)C(=O)\C=C\C(=C\[C@@H]1CO[C@@H]5O[C@H](C)[C@@H](O)C(OC)C5OC)\C
IUPAC-namn (4R,5S,6S,7R,9R,11E,13E,15R,16R)-6-[(2R,3R,4R,5S,6R)-5-[(2S,4R,5S,6S)-4,5-dihydroxy-4,6-dimetyloxan-2-yl]oxy-4-(dimetylamino)-3-hydroxy-6-metyloxan-2-yl]oxy-16-etyl-4-hydroxy-15-[[(2R,5R,6R)-5-hydroxy-3,4-dimetoxi-6-metyloxan-2-yl]oxymetyl]-5,9,13-trimetyl-7-(2-piperidin-1-yletyl)-1-oxacyklohexadeka-11,13-dien-2,10-dion
Molekylvikt (g/mol) 985.25
Formel vikt 984.6134