Läs mer
20-Deoxo-5-O-[3,6-dideoxy-3-(dimetylamino)-b-D-glucopyrananosyl]-20-(1-piperidinyl)tylonolid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 20-Deoxo-5-O-[3,6-dideoxy-3-(dimethylamino)-beta-D-glucopyranosyl]-20-(1-piperidinyl)tylonolide |
| CAS | 1003024-01-8 |
| Molekylformel | C36H62N2O9 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Tylosin Impurity 2 |
| InChI formel | InChI=1S/C36H62N2O9/c1-8-30-27(21-39)18-22(2)12-13-28(40)23(3)19-26(14-17-38-15-10-9-11-16-38)35(24(4)29(41)20-31(42)46-30)47-36-34(44)32(37(6)7)33(43)25(5)45-36/h12-13,18,23-27,29-30,32-36,39,41,43-44H,8-11,14-17,19-21H2,1-7H3/b13-12+,22-18+/t23-,24+,25-,26+,27-,29-,30-,32+,33-,34?,35-,36+/m1/s1 |
| LEDER | O=C(C[C@@H](O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]1C(O)[C@@H](N(C)C)[C@H](O)[C@@H](C)O1)[C@@H](CCN2CCCCC2)C[C@H]3C)O[C@H](CC)[C@@H](CO)/C=C(C)/C=C/C3=O |
| IUPAC-namn | (4R,5S,6S,7R,9R,11E,13E,15R,16R)-6-[(2R,4S,5S,6R)-4-(dimetylamino)-3,5-dihydroxy-6-metyloxan-2-yl]oxy-16-etyl-4-hydroxy-15-(hydroxymetyl)-5,9,13-trimetyl-7-(2-piperidin-1-yletyl)-1-oxacyklohexadeka-11,13-dien-2,10-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 666.89 |
| Formel vikt | 666.4455 |