Läs mer
20-Deoxyingenol, MedChemExpress
Produktkod. 16421558
Encompass_Preferred
Kvantitet:
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
Produktkod. 16421558
Brand: Medchem Express HYN0866
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress 20-Deoxyingenol, a diterpene, is isolated from the roots of Euphorbia kansui. 20-Deoxyingenol can promote autophagy and lysosomal biogenesis by promoting the nuclear translocation of transcription factor EB (TFEB) in vitro. 20-Deoxyingenol can be used for the research of osteoarthritis (OA).
20-Deoxyingenol, a diterpene, is isolated from the roots of Euphorbia kansui. 20-Deoxyingenol can promote autophagy and lysosomal biogenesis by promoting the nuclear translocation of transcription factor EB (TFEB) in vitro. 20-Deoxyingenol can be used for the research of osteoarthritis (OA).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 20-Deoxyingenol
CAS 54706-99-9
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H28O4
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (150.41 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1[C@@]2(C=C(C)[C@@H]3O)[C@]3(O)[C@H](O)C(C)=C[C@@]1([H])[C@@]4([H])[C@@](C4(C)C)([H])C[C@H]2C
Molekylvikt (g/mol) 332.43
Formel vikt 332.43
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.