missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

20-Dihydro-corticosterone 21-Carboxylic Acid, TRC

Produktkod. 30379959
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30379959 10 mg
30369689 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30379959 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD45240510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 75879-79-7
Molekylformel C21 H30 O5
Molekylvikt (g/mol) 362.46
Synonym Pregn-4-en-21-oic acid, 11,20-dihydroxy-3-oxo-, (11β)-, (11β)-11,20-Dihydroxy-3-oxopregn-4-en-21-oic acid, 11β,20-Dihydroxy-3-oxopregn-4-en-21-oic acid, 20-Dihydrocorticosterone-21-carboxylic acid
IUPAC-namn 2-hydroxy-2-[(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17S)-11-hydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]acetic acid
LEDER C[C@]12C[C@H](O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2C(O)C(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 20-Dihydro-corticosterone 21-Carboxylic Acid
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C21H30O5/c1-20-8-7-12(22)9-11(20)3-4-13-14-5-6-15(18(24)19(25)26)21(14,2)10-16(23)17(13)20/h9,13-18,23-24H,3-8,10H2,1-2H3,(H,25,26)/t13-,14-,15+,16-,17+,18?,20-,21-/m0/s1
Formel vikt 362.2093
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.