Läs mer
20-HETE (>80%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (5Z,8Z,11Z,14Z)-20-hydroxyicosa-5,8,11,14-tetraenoic acid |
| CAS | 79551-86-3 |
| Molekylformel | C20 H32 O3 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 20-HETE |
| InChI formel | InChI=1S/C20H32O3/c21-19-17-15-13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20(22)23/h1,3-4,6-7,9-10,12,21H,2,5,8,11,13-19H2,(H,22,23)/b3-1-,6-4-,9-7-,12-10- |
| LEDER | OCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)O |
| IUPAC-namn | (5Z,8Z,11Z,14Z)-20-hydroxyicosa-5,8,11,14-tetraenoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 320.466 |
| Formel vikt | 320.235 |