Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 20-Hydroxyecdysone |
| Analysprocentintervall | ≥95 % |
| Kvantitet | 5 mg |
| IUPAC-namn | (2S,3R,5R,9R,10R,13R,14S,17S)-2,3,14-trihydroxi-10,13-dimetyl-17-[(2R,3R)-2,3,6-trihydrox y-6-metylheptan-2-yl]-2,3,4,5,9,11,12,15,16,17-dekahydro-lH-cyklopenta[a]fenantren-6-on |
| Formel vikt | 480.6 |
| Fysisk form | Pulver |