Läs mer
20-Hydroxyecdyson,≥ 95 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11493912 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
1mg
25mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11493912 10 mg 10mg
11473912 1 mg 1mg
11483912 5 mg 5mg
11403922 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11493912 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215743410
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5350.00 SEK
    5094.37 SEK / 10mg
    Save 255.63 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 5289-74-7
Molekylformel C27H44O7
Molekylvikt (g/mol) 480.64
MDL-nummer MFCD00036740
InChI-nyckel NKDFYOWSKOHCCO-YPVLXUMRSA-N
Synonym 20-hydroxyecdysone, ecdysterone, beta-ecdysone, crustecdysone, 20-oh ecdysone, the-7, polypodine a, insect moulting hormone, commisterone, crustecdyson
PubChem CID 5459840
ChEBI CHEBI:16587
LEDER CC(C)(O)CC[C@@H](O)[C@](C)(O)[C@H]1CC[C@@]2(O)C3=CC(=O)[C@@H]4C[C@@H](O)[C@@H](O)C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 20-Hydroxyecdysone
Analysprocentintervall ≥95 %
Kvantitet 10 mg
IUPAC-namn (1S,3aS,5aR,7R,8S,9aR,9bR,11aR)-3a,7,8-trihydroxi-9a,lla-dimetyl-1-[(2R,3R)-2,3,6-trihydroxi-6-met hylheptan-2-yl]-1H,2H,3H,3aH,5H,5aH,6H,7H,8H,9H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyklopenta[a]fenantren-5-on
Formel vikt 480.6
Fysisk form Pulver