Läs mer
Hirschmann™ 20 ml Opus™ Titreringsenhet
Beskrivning
- Elektronisk styrning och dispensering av volymer
- Ett ljusskyddsfönster för ventilblocket ingår också
- Titreringsimpuls som utlöses av motorn gör det möjligt att uppnå ett droppbrott från 10μ L för precisionsbestämning
- Mediarecirkulationssystem för enkel och snabb ventilering utan reagensförlust
- Fri rotation
- TFT-pekskärm med användarvänlig meny
- Metodminne för nio olika titreringsprocedurer med lagring av alla inställningar
- USB och RS232-gränssnitt för PC-anslutning
Specifications
Specifications
| Noggrannhet | 0,2% |
| Kapacitet (metrisk) | 50 ml |
| För användning med (applikation) | Reagenscirkulation |
| Typ | Titreringsapparat |