Läs mer
20 NTU förhållande turbiditetsstandard, Reagecon
BIOPHARMA
Produktkod. 11506583 Handla allt Reagecon Produkter
Change view
Volym (metrisk):
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
11506583 500 ml 500ml
1 options
Produktkod. 11506583 Leverantör Reagecon Leverantörsnummer CRSR20500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3610.00 SEK
    3374.43 SEK / 500ml
    Save 235.57 SEK
    6% Av
 Begränsad artikel
I lager
Upphängning av extremt exakt (± 1%) polymermikrosfärer med garanterad hållbarhet även efter att flaskan öppnats.
  • Turbidity Reference Standard, Turbidity Reference Material.
  • Designad och formulerad för att övervinna de negativa säkerhets-, noggrannhets- och stabilitetsproblem som upplevs med andra grumlighetsstandarder, främst formazinbaserade standarder.
  • Certifierad
  • NIST spårbart
  • Ej giftig, ej cancerframkallande
  • Mycket exakt
  • Stabil
  • EPA godkänd
Specifikationer
För användning med (utrustning) Ratio Instrument
Beskrivning Flytande format i HDPE-flaska GL45
Noggrannhet Noggrannhet± 1 % NTU
Grumlighet 20 NTU± 1 %
Volym (metrisk) 500 ml